densidade de vapor
4.38 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
p.e.
173 °C (lit.)
pf
39-41 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: soluble
densidade
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
chave InChI
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,3-dichloroacetone is a dihaloketone derivative used as a reagent in the synthesis of complex multicyclic peptides.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?