227846
Methyl 4-nitrobutyrate
97%
Sinônimo(s):
4-Nitrobutyric acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pb
106-110 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
nitro
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
chave InChI
UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)