192333
Ethyl nitroacetate
97%
Sinônimo(s):
2-Nitroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-nitroacetate, Nitroacetic acid ethyl ester
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
105-107 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4/c1-2-9-4(6)3-5(7)8/h2-3H2,1H3
chave InChI
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- synthesis of γ-oxoacids via Michael addition reaction with α,β-unsaturated ketones
- fuctionalization of C4-position on pyrimidine and C6-position on 2′-deoxyguanosine to produce novel nucleosides
- facile synthesis of α,α-diisobutylglycine
- synthesis of DL-4,4-difluoroglutamic acid
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?