Documentos Principais
151440
Sigma-Aldrich
Methyl chlorooxoacetate
96%
Sinônimo(s):
Monomethyl oxalyl chloride, Chloroglyoxylic acid methyl ester, Methyl (chloroformyl)formate, Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxalate, Methyl oxalyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCOCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
122.51
Beilstein:
1071541
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
adequação da reação
reagent type: oxidant
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
118-120 °C (lit.)
densidade
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
chave InChI
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Regioselective synthesis of fused coumarins
  • Cyclization to form substituted isoxazoles and heterocycles
  • Intramolecular Wittig reactions
  • Silyl enol ether acylation
  • Iron-mediated cleavage of C-C bonds
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
151440-500G
151440-5G4061838739223
151440-10G4061838118035
151440-1KG
151440-50G4061838739216