E43101
Ethyl chlorooxoacetate
98%
Sinônimo(s):
mono-Ethyl oxalyl chloride, Ethyl chloroglyoxylate, Monoethyl oxalyl chloride, Oxalic acid monoethyl ester chloride
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
135 °C (lit.)
densidade
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3
chave InChI
OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- α-keto esters.
- Functionalized 3-pyrolin-2-ones.
- Substituted arylglyoxylic acids via Friedel–Crafts acylation.
- Substituted 9,10-phenanthrenequinones.
- Quinoxalinone derivatives.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?