110051
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Sinônimo(s):
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.2 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
178 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
chave InChI
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?