108448
Cyanoacetamide
99%
Sinônimo(s):
2-Cyanoacetamide
Ensaio
99%
pf
119-121 °C (lit.)
solubilidade
cold water: soluble 1gm in 6.5ml
grupo funcional
amide
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
chave InChI
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cyanoacetamide is a highly reactive compound used as a reaction intermediate in condensation and substitution reactions.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
419.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
215 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.