Documentos Principais
8.22330
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl benzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
202-259-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.36 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
510 °C
potência
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
8.6-20 % (v/v)
p.e.
199 °C/1013 hPa
pf
-12 °C
temperatura de transição
flash point 82 °C
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup