Documentos Principais
63407
Sigma-Aldrich
Methyl malonate monoamide
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Methyl carbamoylacetate
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
117.10
Beilstein:
2237801
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
≥97.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
39-44 °C
grupo funcional
amide
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
chave InChI
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)