445088
mono-Ethyl malonate
Sinônimo(s):
(Ethoxycarbonyl)acetic acid, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid, Ethyl hydrogen malonate, Ethyl malonate, Monoethyl hydrogen malonate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Impurezas
<10% ethyl malonate, potassium salt
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of tetramic acids via Dieckmann ring closure
- Organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions
- Conjugation to amino-modified oligonucleotides
- Acylation reactions (acylation agent)
- Indole glyoxylamides for potential Prion disease treatment
- Knoevenagel condensation with aldehydes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.