164011
Methyl 3-chloro-3-oxopropionate
97%
Sinônimo(s):
Methyl malonyl chloride, Methyl chloroformylacetate
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
chave InChI
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?