Documentos Principais
259489
Sigma-Aldrich
1-Nitrobutane
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
103.12
Beilstein:
1743017
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
152-153 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
NALZTFARIYUCBY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Low-energy velocity map photoelectron imaging of 1-nitrobutane anions by photoelectron spectroscopy has been reported. Hydrothermal reaction of 1-nitrobutane in high-temperature water has been reported.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christopher L Adams et al.
The Journal of chemical physics, 136(6), 064307-064307 (2012-03-01)
We present low-energy velocity map photoelectron imaging results for bare and Ar-solvated 1-nitropropane and 1-nitrobutane anions. We report the adiabatic electron affinity of 1-nitropropane as (223 ± 6) meV and that of 1-nitrobutane as (240 ± 6 meV). The vertical
Hydrothermal reactions of 1-nitrobutane in high-temperature water.
Iyer SD, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 9(1), 26-32 (1996)