Documentos Principais
259500
Sigma-Aldrich
1-Nitropentane
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Beilstein:
506508
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
chave InChI
BVALZCVRLDMXOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ferroxime(II)-catalyzed oxidative denitrification of 1-nitropentane has been reported.
Aplicação
1-Nitropentane has been used as organic nitrogen (ON) standard in quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ferroxime (II)-catalyzed oxygenation of nitroalkanes by tert-butyl hydroperoxide and its relevance to 2-nitropropane dioxygenase.
Kaizer J, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 179(1), 35-39 (2002)
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive