130265
2-Nitropropane
≥96%
Sinônimo(s):
Isonitropropane, Nitro propane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~13 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96%
temperatura de autoignição
802 °F
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
p.e.
120 °C (lit.)
pf
−93 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
organic solvents: miscible
densidade
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
chave InChI
FGLBSLMDCBOPQK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?