Documentos Principais
8.06851
Sigma-Aldrich
1-Nitropropane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Nitropropane, N-Nitropropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
89.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
203-544-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
7.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
455 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.2-11.0 % (v/v)
pH
6.0 (20 °C, 0.9 g/L in H2O)
p.e.
131-132 °C/1013 hPa
pf
-108 °C
temperatura de transição
flash point 36 °C
solubilidade
14 g/L
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])CCC
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
chave InChI
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.003
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
2-Nitropropane (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup