189022
2-Methyl-2-nitropropane
99%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethyl-1-nitroethane, 2-Methyl-2-nitropropane, 2-Nitro-2-methylpropane, 2-Nitroisobutane, Trimethylnitromethane
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
126-127 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3
chave InChI
AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?