Documentos Principais
8.00795
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanedithiol
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2-Ethanedithiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6S2
Número CAS:
Peso molecular:
94.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
208-752-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
6.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
-41 °C
temperatura de transição
flash point 50 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2-Ethanedithiol can be used as a reactant to synthesize:
  • Aryl thiols via copper-catalyzed single-step reaction with aryl halides.
  • 1,3-Dithiolanes via Lewis acid-catalyzed chemoselective condensation with carbonyl compounds.
  • Polyalkylene sulfides via polycondensation with dibromides in the presence of NaH.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 - 1.126
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Conteúdo relacionado
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.