398020
1,2-Ethanedithiol
technical grade, ≥90%
Sinônimo(s):
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
4.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
144-146 °C (lit.)
pf
−41 °C (lit.)
densidade
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadeia de caracteres SMILES
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of membrane-permeant, fluorogenic biarsenicals.
- Development of microarrays of protein interaction and quantifying the domain-peptide interactions in high throughput using fluorescently labeled synthetic peptides.
- As insolubilizing agent in a study to evaluate the structural, optical, and electrical properties of high-quality films of PbSe nanocrystals fabricated by a layer-by-layer (LbL) dip-coating method.
- Quantitation of the extent of protein phosphorylation using a phosphoprotein isotope-coded affinity tag (PhIAT).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?