38510
Dimercaptomaleonitrile disodium salt hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
Sinônimo(s):
(Z)-2,3-Dimercapto-2-butenedinitrile disodium salt, Bahr′s salt, Disodium (Z)-1,2-dicyano-1,2-ethylenedithiolate, cis-1,2-Dicyano-1,2-dimercaptoethylene disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
concentração
~10% (crystal water)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na]S\C(C#N)=C(/S[Na])C#N
InChI
1S/C4H2N2S2.2Na.H2O/c5-1-3(7)4(8)2-6;;;/h7-8H;;;1H2/q;2*+1;/p-2/b4-3-;;;
chave InChI
DWYJCSXARKJSBC-FGSKAQBVSA-L
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?