Documentos Principais
8.43877
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BF4Na
Número CAS:
Peso molecular:
109.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
237-340-6
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
pf
384 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
chave InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1