Key Documents
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
200-081-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
pb
>360 °C/1013 hPa
pf
170-173 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2