M29800
2-Methylbenzimidazole
98%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methylbenzoimidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
175-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2-Methylbenzimidazole is an important pharmacophore widely used in medicinal chemistry for the synthesis of various antibacterial and antifungal agents.
- It can be used as a key precursor to synthesize substituted benzimidazo[1,2-a]quinolones.
- It can be used in the synthesis of reversible solid-to-liquid phase transition coordination polymer crystals.
- 2-Methylbenzimidazole also exhibits corrosion inhibition.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?