Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
293-296 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
chave InChI
DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FGFR1(2260) , PDGFRB(5159)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?