124826
4-Cyanobenzoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
4-Cyanobenzoic acid chloride, p-Cyanobenzoyl chloride
Ensaio
98%
forma
solid
pf
68-70 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-6(5-10)2-4-7/h1-4H
chave InChI
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?