726397
4-(Chloromethyl)benzonitrile
≥97.0%
Sinônimo(s):
α-Chloro-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6ClN
Número CAS:
Peso molecular:
151.59
Beilstein:
742357
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Formulário
powder
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
chave InChI
LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Xiumin Qiu et al.
Polymers, 11(9) (2019-09-12)
There is an urgent need for new strategies that allow the simultaneous detection and control of drug delivery. By making use of supramolecular host-guest interactions, a kind of pseudopolyrotaxanes, as a visualizable nanoscale drug carrier has been constructed by self-assembly