399353
1-Methylbenzimidazole
99%
Sinônimo(s):
1-Methyl-1H-benzimidazole, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 3-Methylbenzimidazole, N-Methylbenzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
154 °C/12 mmHg (lit.)
pf
59-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3
chave InChI
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?