348414
1-Butylimidazole
98%
Sinônimo(s):
1-Butyl-1H-imidazole, 1-n-Butylimidazole, N-(n-Butyl)imidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, N-Butylimidazolium
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
p.e.
114-116 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCn1ccnc1
InChI
1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
145 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?