Ensaio
≥98.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.475
densidade
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCn1ccnc1
InChI
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-7-9-13-10-8-12-11-13/h8,10-11H,2-7,9H2,1H3
chave InChI
KLMZKZJCMDOKFE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)