369713
1-Benzyl-2-methylimidazole
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
1-Benzyl-2-methyl-1H-imidazole, 1-Phenylmethyl-2-methylimidazole, 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Methyl-N-benzylimidazole, N-Benzyl-2-methylimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.5645 (lit.)
pb
125-127 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nccn1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2/c1-10-12-7-8-13(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
chave InChI
FBHPRUXJQNWTEW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?