Documentos Principais
643793
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propanenitrile
85% (sum of isomers)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N3
Número CAS:
Peso molecular:
163.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
85% (sum of isomers)
índice de refração
n20/D 1.5070 (lit.)
p.e.
245-246 °C (lit.)
densidade
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCc1nc(C)cn1CCC#N
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-9-11-8(2)7-12(9)6-4-5-10/h7H,3-4,6H2,1-2H3
chave InChI
UIDDPPKZYZTEGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)