About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
222.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
157-158 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCn1ccnc1C
InChI
1S/C14H26N2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-13-11-15-14(16)2/h11,13H,3-10,12H2,1-2H3
chave InChI
BKFRZOZNMWIFLH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Decyl-2-methylimidazole is an 1-alkyl-2-methylimidazole. It participates in the extraction process of Cu(II) complexes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
CATALYSIS-APPLIED AND PHYSICAL ASPECTS.
Platinum Metals Rev., 56(4), 281-283 (2012)
Influence of the Steric Hindrance, Ligand Hydrophobicity, and DN of solvents on Structure and Extraction of Cu (II) Complexes of 1-Alkyl-2-Ethylimidazoles.
Radzyminska-Lenarcik E.
Separation Science and Technology, 43(4), 794-814 (2008)
The influence of alkyl chain length and steric effect on extraction of zinc (II) complexes with 1-alkyl-2-methylimidazoles.
Lenarcik B and Kierzkowska A.
Solvent Extr. Ion Exch., 24(3), 433-445 (2006)
David Valverde et al.
ChemSusChem, 12(17), 3996-4004 (2019-07-10)
The catalytic activity of Rose Bengal (RB) immobilized on supported ionic liquid (IL)-like phases was evaluated as a polymer-supported photocatalyst. In these systems, the polymer was designed to play a pivotal role. The polymeric backbone adequately modified with IL-like moieties