199885
4(5)-Methylimidazole
98%
Sinônimo(s):
1H-4-Methylimidazole, 4(or 5)-Methylimidazole, 4-Methyl-1H-imidazole, 4-Methylimidazole, 5-Methyl-1H-imidazole, 5-Methylimidazole
Ensaio
98%
pb
263 °C (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (50 mg/mL)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?