332828
2-Butanone oxime
99%
Sinônimo(s):
Methyl ethyl ketoxime
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
59-60 °C/15 mmHg (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 g/L at 25 °C
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
chave InChI
WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Blood, Central nervous system, Upper respiratory tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61.97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?