I504
2-Imidazolidinethione
98%
Sinônimo(s):
2-Mercaptoimidazoline, 2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
Ensaio
98%
pf
196-200 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
chave InChI
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2-Imidazolidinethione has been used as a source of nitrogen and sulfur in the preparation of heteroatom functionalized carbon dots with enhanced photoluminescence (PL) emissions.
- It is a precursor for the synthesis of gel-polymer electrolyte based on cross-linked polyepichlorohydrin terpolymer (GECO), which can be used in lithium-sulfur batteries.
- It is also used as a vulcanization accelerator in the preparation of styrene-butadiene rubber (SBR) and rubber composites.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?