03940
2-Imidazolidinethione
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
196-200 °C (lit.)
196-200 °C
solubilidade
water: soluble 27.4 g/L at 20 °C
grupo funcional
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
chave InChI
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)