32949
Propylene thiourea
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-imidazolidinethione
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
for 13/2003 and 14/2003 EC
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1CNC(=S)N1
InChI
1S/C4H8N2S/c1-3-2-5-4(7)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,5,6,7)
chave InChI
NGZJXCFNBVJLQN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)