concentração
≤6.5% Co+2 in mineral spirits
6%
índice de refração
n20/D 1.4620
densidade
0.921 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Co+2].[O-]C(=O)CCC2CC(CC2)CC.[O-]C(=O)CCC1CC(CC1)CC
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
chave InChI
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system, Gastrointestinal tract
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F - Tag closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C - Tag closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?