A10507
Acetone oxime
98%
Sinônimo(s):
β-Isonitrosopropane, 2-Propanone oxime, Acetoxime, Dimethyl ketoxime, N-Isopropylidenehydroxylamine, Propanone oxime
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
crystals
pb
135 °C (lit.)
pf
60-63 °C (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
chave InChI
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?