Documentos Principais
8.20234
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde oxime
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzaldehyde oxime, Benzaldoxime
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=NOH
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
Número do índice EC:
213-261-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
crystals
p.e.
123 °C/1013 hPa
pf
30 °C
temperatura de transição
flash point 108 °C
densidade
1.11 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
chave InChI
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 27 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3