Documentos Principais
632759
Sigma-Aldrich
3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone
97%
Sinônimo(s):
4-Acetyl-2-allylphenol
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
115-119 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3
chave InChI
XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)