Documentos Principais
296104
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triclorobenzeno
anhydrous, ≥99%
Sinônimo(s):
1,2,4-TCB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
181.45
Beilstein:
956819
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
>6 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
solid or liquid
temperatura de autoignição
1060 °F
Lim. expl.
6.6 %, 150 °F
Impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,2,4-Trichlorobenzene is a highly chlorinated aromatic solvent. It is mainly used as intermediate in dyes, pesticides and also as a lubricant.
Aplicação
1,2,4-Trichlorobenzene may be used as a solvent to prepare:
  • dimethylketene β-lactone dimer from tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
  • salicyl-o-toluide by the reaction of phenyl salicylate and o-toluidine
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dimethylketene ?-lactone dimer
Robert H, et al.
Organic Syntheses, 48, 72-72 (1968)
Biomineralisation of 1,2,4-trichlorobenzene in soils by an adapted microbial population.
Schroll R, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 127(3), 395-401 (2004)
Salicyl-o-toluide
Allen CFH and VanAllan J
Organic Syntheses, 26, 92-92 (1946)
Sorption and cosorption of 1, 2, 4-trichlorobenzene and tannic acid by organo-clays.
Dentel SK, et al.
Water Research, 32(12), 3689-3697 (1998)
The effect of trichlorobenzene solvent geometry on the morphologies of C60 nano/microcrystals produced from solution.
Liu DD, et al.
Materials Research Bulletin, 73, 65-69 (2016)