Ensaio
≥97%
Formulário
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 51
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
59 °C/18 mmHg (lit.)
pf
65-69 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
NLRKCXQQSUWLCH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?