02574
1,1-Dichloroethylene
analytical standard
Sinônimo(s):
Vinylidene chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.46 (vs air)
pressão de vapor
9.68 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
temperatura de autoignição
968 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
~0.02% 4-methoxyphenol as stabilizer
Lim. expl.
15.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.424-1.426
p.e.
30-32 °C (lit.)
pf
−122 °C (lit.)
densidade
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
chave InChI
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,1-Dichloroethylenes are a group of volatile organic compounds (VOCs), which are characterized by high vapor pressure and low water solubility.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver, Nose
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube