A0718
Aluminum chloride hexahydrate
meets EP, BP, USP testing specifications
Sinônimo(s):
AlCl3.6H2O, Aluminium trichloride hexahydrate, Aluminium(III) chloride hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets BP testing specifications
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
qualidade
meets EP, BP, USP testing specifications
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- Enhanced Chromium (VI) Removal by Micron-Scale Zero-Valent Iron Pretreated with Aluminum Chloride under Aerobic Conditions.: This research focused on the use of aluminum chloride hexahydrate in the pretreatment of micron-scale zero-valent iron for the removal of chromium (VI) under aerobic conditions. The findings indicate that aluminum chloride hexahydrate significantly improves the removal efficiency, providing a potential solution for environmental remediation efforts (Long et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?