294713
Aluminum chloride
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminum trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
190 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?