Documentos Principais
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
146.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pf
77-79 °C
temperatura de transição
flash point 186 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
chave InChI
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - closed cup