53096
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
dry, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
solid
Impurezas
≤800 ppm water
pf
77-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ionic Liquids have been thoroughly investigated as solvents in most types of catalytic reactions. Their merit lies in the ease with which their physical–chemical properties can be tuned by varying either the anion, the cation, or its substitution pattern.