51053
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
EMIM Ac
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
origem
Switzerland origin
pf
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
densidade
1.101 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
164 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.