43961
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
AMIM-Cl
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.ClH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As a solvent to dissolve cellulose during the preparation of regenerated cellulose materials.
- As a solvent for the acetylation of cornhusk cellulose to form cornhusk cellulose acetates (CCAs).
- As a plasticizer for cornstarch to form AMIM-Cl-plasticized starch film.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.