87929
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
HMIMCl
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NKRASMXHSQKLHA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)